Print…
Microtubos e tampas roscadas
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
211-0099EA 135 EUR
211-0099 211-0097 VWRU16466-048 VWRU16466-046 211-0091 211-0094 211-0095 211-0092 211-0093 VWRU16466-080 211-0128 211-0129 VWRU16466-044 211-0126 211-0127 16466-082 VWRU16466-060 16466-032 VWRU16466-038 16466-036 211-0125 211-0123 VWRU16466-056 VWRU16466-034 VWRU16466-054 VWRU16466-030 VWRU16466-050
Microtubos e tampas roscadas
Tubos Tubos de microcentrífuga
Microtubos de resina de PP ultratransparente, graduados, autoclaváveis e congeláveis (-80 °C) com tampa roscada.
  • Aptos a suportarem centrifugação até 20 000×g
  • Com roscas universais, compatíveis com as principais marcas de tampas
  • As tampas incluem um vedante O-ring de etileno-propileno para um armazenamento seguro
  • As tampas possuem uma superfície para aplicação de rótulos
  • Os tubos são esterilizados por radiação
Embalagem: os microtubos não esterilizados e as tampas são embalados em sacos resseláveis. Os microtubos esterilizados com tampas acopladas são embalados em sacos esterilizados de 50 tubos, 10 sacos/embalagem.