Print…
VWR® SuperSpin, Microtubos, de 1,5 ml
Fornecedor: VWR
VWR®
211-0015EA 17.3 EUR
211-0015 211-0023 VWRU20170-036 VWRU20170-026
VWR® SuperSpin, Microtubos, de 1,5 ml
Tubos Tubos de microcentrífuga
PP ultratransparente, graduado, autoclavável e congelável com tampa plana, fácil de abrir. Cor âmbar para substâncias sensíveis à luz.
  • Aptos a suportarem centrifugação ultra-elevada até 40 000×g
  • Adaptam-se a todos os rotores standard e de alta capacidade
  • A tampa plana pode ser facilmente rotulada e perfurada, dispondo de uma dobradiça especial de 90° que facilita a pipetagem só com uma mão
  • Para a centrifugação com fenol/clorofórmio
  • Todos os lotes são testados e certificados quanto à ausência de RNase e DNase
Embalagem: microtubos embalados em sacos resseláveis. Cores sortidas, o kit inclui tubos vermelhos, azuis, verdes, amarelos e laranja em sacos separados de 100 tubos.