Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (14)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
capilares-para-ponto-de-fusao
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/12/18989512.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Vidro temperado.
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  Vitrex Medical A/S
Descrição:   Borosilicate glass tubes. Uniform and cut at right angles.
Fornecedor:  ELECTROTHERMAL ENGIN.
Descrição:   Tubo capilar, fechado em ambas as pontas, 1,5/2 mm, Electrothermal, fechado em ambas as pontas
Fornecedor:  Stuart Scientific
Descrição:   Manufactured from soda glass.
Fornecedor:  MARIENFELD
Descrição:   Capilares para ponto de fusão, Type B, Comp.: 75 mm, Ø ext.: 2,00 mm, Ø int.: 1,50 mm
Fornecedor:  HIRSCHMANN
Descrição:   Clear glass, one end closed.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6