Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (1)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Tubos para Diálise
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/44/18989344.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Ordenar por:
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   The disposable tubes in Mini Dialysis Kit offer a simple solution to the handling problems of small volume dialysis. The dialysis tubes in the kit eac...
Fornecedor:  Thermo Scientific
Descrição:   Single-Use RED (rapid equilibrium dialysis) Plate is composed of disposable high-density polypropylene and is pre-loaded with 48 equilibrium dialysis ...
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   Tube‐O‐Reactor™, Micro, for 20‐250 µl samples or Medi for 0,2‐2 ml samples.
Fornecedor:  Merck Millipore (Novagen)
Descrição:   D-Tube96™ Dialyzers allow convenient, high throughput dialysis of 96 samples simultaneously. The device features the advantages of the D-Tube™ Dialyze...
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Acrylic with stainless steel screws that tighten down on the dialysis membrane and also act as a gasket.
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   "NO-LOSS" dialyser
Código de Artigo: (786-142-45MC)
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   Genomic Tube‐O‐DIALYZER™ (0.45µm). 
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  G-Biosciences
Descrição:   Tube-O-CONCENTRATOR™ Mini for 20-250 μl volumes or Medi for 0,2-2,5 ml volumes.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 8