Print…
Procurou por: Tubos de centrífuga
126  resultados encontrados
SearchResultCount:"126"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Manufactured of high-quality USP Class 6 gamma resistent clear polypropylene with HDPE screw cap.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, high grade gamma resistance, conical, with HDPE flat cap.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Centrifuge tubes, VWR®, Fundo cónico, PP, sem graduação, Cap.: 5 ml, Embalagem: 200/bag, Não estéril
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Reusable centrifuge tubes made from borosilicate 3.3 glass, available with round or conical bottom, graduated or non graduated.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, conical, with white HDPE flat cap with integral sealing or plug style cap with deep sealing area.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These leakproof centrifuge tubes are ideal for environmental uses, such as water analysis and other applications wherein tubes have the potential to c...
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These leakproof disposable conical bottom and free-standing tubes feature black graduations and smooth inner walls for easy filling and sample prepara...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These leakproof, conical bottom centrifuge tubes prevent breakage and leakage during high speed centrifugation, and are made of non cytotoxic, medical...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PP, high grade gamma resistant, conical, amber, with white HDPE plug style cap with deep sealing area.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Centrifuge tubes are ideal for use in centrifuging samples or storage in many research areas.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PTFE, superfície macia, com ou sem tampa de rosca.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Available with round or conical bottom, graduated or non graduated. Not suitable for applications related with strong heat or rapid temperature change...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Conical bottom centrifuge tubes are made from high grade, gamma resistant polypropylene.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP, transparente, USP Classe 6 de alta qualidade resistente a radiação gama, com tampa de rosca em HDPE.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PS, clear, conical, with flat cap with integral sealing.
Código de Artigo: (525-1311)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Individually wrapped sterile centrifuge tube.
UOM: 1 * 500 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 126
no targeter for Bottom