Gostaria de reiniciar sessão?
Tabuleiros
Fornecedor: Kartell
plastilab®
Transparentes, de PP
  • Muito boa resistência química e térmica
  • Com design particularmente fundo para estabilidade acrescida
  • Versáteis, p. ex., para transportar e armazenar utensílios de laboratório
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
L×P×A Cap. Und. Referência VWR Quantidade
510×345×110 mm 12 l 1 216-1466
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd