Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (27)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Membranas de transferência
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/99/35/18989935.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TotalBLOT+™ PVDF membranes are naturally hydrophobic membranes which exhibit strong hydrophobic interactions with a wide range of proteins.
Código de Artigo: (E576-1ROLL)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   TotalBLOT+™ positively charged nylon membranes are ideal for superior binding of negatively charged biomolecules in a wide variety of nucleic acid and...
UOM:  1 * 1 KIT
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   As membranas Amersham™ Protran® são feitas de nitrocelulose 100% pura para garantir a máxima capacidade de ligação. São compatíveis com inúmeros métod...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Amersham™ Hybond™ P 0.45 PVDF is a 0,45 μm pore size hydrophobic membrane, with high physical strength, highly suitable for stripping and reprobing. F...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Amersham™ Protran® Premium nitrocellulose blotting membranes provide excellent sensitivity, resolution and low background in fluorescence Western blot...
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Amersham Hybond™-N é uma membrana de nylon de carga positiva com uma capacidade de ligação a ácidos nucleicos até 600 µg/cm² recomendada para utilizar...
Fornecedor:  Pall Laboratory
Descrição:   Membranas de nitrocelulose pura sem suporte, especialmente adequadas para colheitas de colónias ou de placas e transferências de proteínas.
Fornecedor:  GE Healthcare - Life Sciences
Descrição:   Amersham Hybond™-XL é uma membrana de nylon com carga positiva que foi concebida para proporcionar uma ótima relação sinal/ruído de fundo quando usada...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Próxima