  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Alicates
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/58/18989658.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"3"
Ordenar por:
Código de Artigo: (BOCH12240)
Fornecedor:  BOCHEM
Descrição:   These pliers are made from stainless steel 18/10.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (554-1105)
Fornecedor:  JOUR RESEARCH (VICI)
Descrição:   The pliers type of cutter can be used for quick cuts for non-critical applications or at hard to get places.
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  AESCULAP AG & CO
Descrição:   Pliers, flat nosed, with cross grooves, 170 mm, 170 mm
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 3  de 3