Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Ferramentas
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Ordenar por:
Código de Artigo: (WHEA177105)
Fornecedor:  DWK Life Sciences
Descrição:   These snapers for ampoules protect against glass splinters and prevent cross contamination.
UOM:  1 * 144 unid.
Fornecedor:  CAMAG
Descrição:   Instrumento ideal para o corte exacto de placas TLC/HPTLC frequentemente usadas no desenvolvimento de métodos e pré-testes. O smartCut pode cortar pla...
Código de Artigo: (BELAF389520000)
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   The box style design of the ampoule opener allows one handed opening of up to 3 ampoules at a time by simply pressing down on lid. Ampoule necks are s...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  SciLabware
Descrição:   Ampoule breakers, HDPE, for 5 - 10 ml glass ampoules
UOM:  1 * 1.000 unid.
Fornecedor:  Hach
Descrição:   These breakers for ampoules are designed to prevent contamination. Breaker snaps ampoule tip off.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 5  de 5