Gostaria de reiniciar sessão?
Crucible tongs
Fornecedor: HAMMACHER KARL
Stainless steel 18/10, anti-magnetic. For easy, safe handling of crucibles made from a wide variety of materials.
  • Double bend
  • With grooved tips
  • Acid-resistant
  • Very good thermal resistance, autoclavable
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Comp. Área Und. Referência VWR Quantidade
220 mm 4,5 mm 1 231-0274
250 mm 4,5 mm 1 231-0275
320 mm 5 mm 1 231-0276
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd