Gostaria de reiniciar sessão?
Beaker tong
Fornecedor: Bochem
Steel, coated. For secure, easy handling of beakers and similar containers. The jaws of the tongs are equipped with special silicone cushioning, which not only protect the containers from being damaged by the jaws, but also provide thermal insulation.
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Comp. Área Und. Referência VWR Quantidade
300 mm 32 - 140 mm 1 231-4120
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd