Gostaria de reiniciar sessão?
Pinças para copos
Fornecedor: RSG Solingen
De aço inoxidável 18/10, antimagnético. Para manuseamento fácil e seguro de copos e recipientes similares. As maxilas estão envolvidas em fibras cerâmicas para isolamento térmico e protecção dos recipientes.
  • Resistentes à corrosão
  • Muito boa resistência térmica, autoclavável
Faça Login na página para visualizar o seu preço e disponibilidade dos artigos.
  Lembrar-me neste dispositivo
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
Comp. Área Und. Referência VWR Quantidade
330 60 - 150 1 231-4145
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd