Gostaria de reiniciar sessão?
Staining tiles
Fornecedor: Kartell
This PE staining tile has three round depressions of Ø 21 mm.
PE
This tray has three round depressions of Ø 21 mm.
  • Suitable for colorimetric tests
Cor: branco
W×D: 28×85 mm
  • Suitable for colorimetric tests
W×D: 28×85 mm
Colour: White
ENCOMENDA
Expandir tudo / Esconder tudo
N° de poços Tamanho do poço Cor Und. Referência VWR Quantidade
3 Ø×H: 21×7 mm branco 10 631-9143
Gerar códigos de barras Barcode Label Format: 
Criar página do catálogo em PDF
Detalhes
Selecione o artigo para o qual procura o Certificado
Indique o número do lote. Este campo é obrigatório.
Inserir detalhes do certificado
Número de Lote:
Choose from recent batch/lot numbers:
Ou
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Descrição Código de Artigo Disponibilidade Unidade O seu preço Preço por Qtd