Print…
VWR®, Tiras indicadoras de temperatura
Fornecedor: VWR
VWR®
620-9103EA 31.7 EUR
620-9103 620-9104 620-9105 620-9106 620-9102
VWR®, Tiras indicadoras de temperatura
Tiras indicadoras de temperatura
Essas tiras indicadoras de temperatura são projetadas para medições rápidas onde os termômetros convencionais são impraticáveis. Eles são adequados para uso com equipamentos como câmaras de aquecimento e produtos sensíveis a altas temperaturas.
  • Autoadesivas, irreversíveis, com 8 pontos
  • Resposta em 1 segundo
  • Podem ser guardadas num ambiente com uma temperatura máxima de 25 °C durante, no máximo, 2 anos