Print…
VWR®, Termómetros para bancos de sangue
Fornecedor: VWR
VWR®
620-0892EA 45.4 EUR
620-0892
VWR®, Termómetros para bancos de sangue
Termómetros Analogue Thermometers
Este termómetro foi concebido para indicar a gama de temperaturas críticas. O gama de temperaturas críticas de 4 a 6 °C está assinalada com setas.
  • Total immersion
  • Individual serial numbers
  • PTFE coating helps prevent liquid and glass contamination
Este termómetro foi concebido para indicar a gama de temperaturas críticas em bancos de sangue; esta gama de temperaturas críticas de +4 a +6 °C está assinalada com setas.
  • Imersão completa (Total)
  • Números de série individuais
  • O revestimento de PTFE ajuda a evitar a contaminação do líquido e do vidro
Red spirit.