Print…
VWR®, Termómetros com mostrador
Fornecedor: VWR
VWR®
620-0868EA 15.4 EUR
620-0868 620-0871 620-0874
VWR®, Termómetros com mostrador
Termómetros Analogue Thermometers
Estes termómetros estão adaptados para aplicações de aquecimento, ventilação, ar condicionado, processamento e acondicionamento de alimentos e bebidas, bem como para uso farmacêutico e didático.
  • Rápido e preciso
  • Instrumento fácil de ler
  • A alternativa adequada aos termómetros de mercúrio
Immersion depth: Minimum immersion is 50 mm (2") in liquids or 100 mm (4") in gases.
Sonda em aço inoxidável.
Fornecimento: Os termómetros com haste de 125 mm possuem uma cobertura de proteção da sonda com clipe de bolso. Os termómetros com haste de 200 mm possuem um clipe de microtubo.