Print…
VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Fornecedor: VWR
VWR®
620-0920EA 34.1 EUR
620-0920
VWR®, Bi-Metallic Min./Max. Thermometer
Termómetros Analogue Thermometers
Este termômetro máximo/mínimo exibe a temperatura atual e registra as temperaturas máxima e mínima atingidas desde a última redefinição. Possui escalas duplas codificadas por cores em fundo branco e botão de redefinição para leituras rápidas e múltiplas. Pode ser usado em ambientes úmidos ou com alta umidade, incluindo estufas, áreas de preparação de amostras e instalações de tratamento de água.
  • Três setas distintas
  • Montagem independente ou na parede
W×H: 230×200 mm