Print…
Procurou por: Tiras indicadoras de pH
19  resultados encontrados
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Os papéis de teste tradicionais para indicação do pH são fornecidos num rolo de 4,8 m, e são constituídos por papel de filtro de alta qualidade impreg...
Fornecedor: Merck
Descrição: As tiras de teste contêm corantes indicadores especiais que são ligados covalentemente aos papéis reagentes e posteriormente coladas a tiras de plásti...
MSDS Promoção
Fornecedor: Merck
Descrição: Os papéis de teste tradicionais para indicação do pH são fornecidos num rolo de 4,8 m, e são constituídos por papel de filtro de alta qualidade impreg...
MSDS Promoção
Código de Artigo: (1.09632.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM: 1 * 100 unid.
MSDS
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination, with up to four different colour blocks for each pH value.
MSDS Certificados Promoção
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Dosatest strips incorporate a colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions.
MSDS Certificados Promoção
Código de Artigo: (85402.600)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Indicator paper for testing across the complete pH range.
UOM: 1 * 5 unid.
MSDS Certificados
Código de Artigo: (VWRC109526.0005)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Estes rolos (4,8 m×10 mm) possuem apenas uma zona de cor, sendo úteis quando não são necessárias medições de elevada precisão.
UOM: 1 * 5 unid.
MSDS Certificados
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Duo indicator papers show two different colours for each pH value.
MSDS Certificados Promoção
Código de Artigo: (315052J)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Corantes indicadores especiais sem gotejamento, que são ligados covalentemente ao papel reagente e posteriormente colados às tiras de plástico.
UOM: 1 * 100 unid.
MSDS Certificados
Código de Artigo: (85409.600)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: These tri indicator papers show three different colours for each pH-value.
UOM: 1 * 5 unid.
MSDS Certificados
Código de Artigo: (87891.150)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente.
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Código de Artigo: (87806.600)
Fornecedor: VWR Chemicals
Descrição: Fornecido com certificado de análise. Normalmente fabricado sob encomenda. Por favor, verifique com nosso serviço de atendimento ao cliente.
UOM: 1 * 50 Tests
MSDS Certificados
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Blue litmus and red litmus papers facilitate a general test for acid or alkaline reaction. The change occurs around pH 5 to 8. They are particularly ...
Código de Artigo: (700-9759)
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Reel phenophthalein standard litmus paper.
UOM: 1 * 1 Rolo
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
Descrição: Can be used for the rapid determination of pH values and has led to many applications in laboratories and industry. Available as standard or three col...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom