Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
F&B focus magazine
The magazine for everyone working in the food and beverage industry.
Download
Highlighting techniques and products
Out NOW!
Papéis de teste
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/31/18989431.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Ordenar por:
Fornecedor:  Merck
Descrição:   As tiras de teste contêm corantes indicadores especiais que são ligados covalentemente aos papéis reagentes e posteriormente coladas a tiras de plásti...
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Os papéis de teste tradicionais para indicação do pH são fornecidos num rolo de 4,8 m, e são constituídos por papel de filtro de alta qualidade impreg...
Código de Artigo: (1.09511.0003)
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Lead (II) acetate paper is used for the determination of sulphide and hydrogen sulphide.
UOM:  1 * 3 Rolo
Fornecedor:  Merck
Descrição:   Potassium iodine paper is used for the determination of oxidising agents.
UOM:  1 * 3 Rolo
Fornecedor:  Merck
Descrição:   The measurement of pH in meat plays a central role in the processing of meat products and the assessment of their quality.
UOM:  1 * 100 unid.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Dosatest test strips provide precise and rapid pH determination due to the four different colour blocks for each pH-value
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Corantes indicadores especiais sem gotejamento, que são ligados covalentemente ao papel reagente e posteriormente colados às tiras de plástico.
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   These Dosatest® strips incorporate the colour scale and are ideal for determining pH values for coloured solutions
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 28
  1  2  3  4  Próxima