Dispensadores de plástico adequados para uso com um e/ou múltiplos rolos de fita Time®.
- Adequados para rolos com diferentes diâmetros e larguras
- Para uso em bancada ou portátil
- Dispensadores de bancada com tampa articulada e ventosas no fundo para fixação segura
HD-2: Dispensador portátil para uma variedade de rolos de fita e/ou rótulos até 28 mm de largura e 12,7 m de comprimento. Inclui dois espaçadores e um clip de plástico para trancar o dispensador. Pode ser usado como dispensador de um ou múltiplos rolos.
60P: Dispensador de bancada para rolos com diâmetro de 76 mm. Suporta vários rolos de fita e rótulos até 235 mm. Tamanho: 250×184×152 mm
500P: Dispensador de bancada para rolos com diâmetro de 25 mm. Suporta vários rolos de fita e rótulos até 228 mm. Tamanho: 250×114×86 mm