Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "fitas-adesivas-para-embalagem"
https://pt-bot.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/27/18989627.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"15"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideal para a embalagem e transporte de caixas de placas, esta fita de PE de baixa densidade tem baixo teor de halogéneos e de cloretos lixiviáveis.
Fornecedor:  3M
Descrição:   A aplicação da fita 895 é mais facilmente efectuada à temperatura ambiente. Uma vez aplicada, a 895 produz bons resultados em todas as gamas normais d...
Código de Artigo: (MMMA371T5066)
Fornecedor:  3M
Descrição:   [EN]TAPE SCOTCH BOX SEALING 50MMX66M CLE 1 * 6 Rolo
UOM:  1 * 6 Rolo
Fornecedor:  3M
Descrição:   This is a standard filament tape with a carrier material from ScotchPro™ PP film and a adhesive synthetic rubber (solvent-free).
Fornecedor:  3M
Descrição:   3M Dual lock reclosable adhesive-backed fasteners tape that can bound to plastics, painted or bare metals, sealed wood, glass and more.
Fornecedor:  3M
Descrição:   Fita adesiva para embalamento, Largura: 38 mm, Comprimento: 66 m, castanho
Código de Artigo: (MMMA89815050)
Fornecedor:  3M
Descrição:   Elevado desempenho. Base de polipropileno reforçada com fio de vidro contínuo. Elevada resistência ao corte e adesão por baixo custo, colagem resisten...
UOM:  1 * 1 Rolo
Código de Artigo: (MMMA9241955)
Fornecedor:  3M
Descrição:   Adesivo de acrílico sobre um revestimento de papel kraft densificado. Fita de transferência adesiva de uso geral
UOM:  1 * 12 Rolo
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 15
  1  2  Próxima