Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "fitas-adesivas"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/97/18989897.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"91"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De vinil
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Ideal para a embalagem e transporte de caixas de placas, esta fita de PE de baixa densidade tem baixo teor de halogéneos e de cloretos lixiviáveis.
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Processadas em ambiente controlado, as fitas são enroladas sobre um núcleo de plástico e embaladas individualmente. Ideais para aplicação em rodas e a...
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   A base em polietileno com adesivo de acrílico tem uma baixa desgasificação e boas propriedades de abertura limpa. Processadas em ambiente controlado, ...
Código de Artigo: (332362S)
Fornecedor:  VWR Chemicals
Descrição:   Cor: branco
UOM:  1 * 1 Rolo
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   De polietileno com adesivo de borracha sintética.
Fornecedor:  PRECISION DYNAMICS CORP.-TIMEM
Descrição:   A fita Time Tape autoadesiva, de uso geral, está indicada para uma grande variedade de aplicações de rotulagem. Permite escrever com caneta, lápis ou ...
Código de Artigo: (291-0041)
Fornecedor:  Bohlender
Descrição:   Fita de PTFE para vedar juntas e roscas. Espessura: 0,1 mm
UOM:  1 * 1 Rolo
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 91
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Próxima