Gostaria de reiniciar sessão?
  • Criteria
    • Em stock (149)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Agulhas de seringa
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/83/18989883.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"68"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Agulhas de seringa, VWR®, Interchangeable without PTFE seal, Comp.: 50 mm, Tamanho: -, Ø ext.: 0,52 mm, Tipo de ponta: versão curva
Fornecedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrição:   Estéreis, descartáveis, adaptador e tampa da agulha em PP, cânula em aço inoxidável. Estas agulhas são analisadas mecanicamente com regularidade e as ...
Fornecedor:  TERUMO
Descrição:   Estas agulhas de parede fina são codificadas por cores de acordo com a ISO.
Fornecedor:  SGE Analytical Science
Descrição:   Agulhas de seringa, Comp.: 50 mm, Tamanho: 23, Ø ext.: 0,63 mm, Tipo de ponta: biselada, NM1/2,5-5
Fornecedor:  HENKE SASS WOLF GMBH
Descrição:   These safety needles are compatible with SOFT-JECT® and NORM-JECT® syringes as well as all others syringes with Luer and Luer lock according to ISO 59...
Fornecedor:  TERUMO
Descrição:   Fits all Luer lock and Luer slip syringes.
Código de Artigo: (613-5404)
Fornecedor:  TERUMO
Descrição:   Esterilizadas, descartáveis. Agulhas meticulosamente inspeccionadas e de qualidade inigualável.
UOM:  1 * 100 unid.
Descontinuado
Fornecedor:  SGE Analytical Science
Descrição:   Agulhas de seringa, Comp.: 115 mm, Tamanho: 16, Ø ext.: 1,57 mm, Tipo de ponta: biselada, NLL-11.5/16
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 68
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Próxima 