Print…
Swabs, Micro Alpha®
Fornecedor: Texwipe
Micro Alpha®
710-0560EA 107 EUR
710-0560
Swabs, Micro Alpha®
Zaragatoas Zaragatoas para limpeza
Micro-sized tip designed for cleaning small grooved surfaces, holes, or crevices.
  • Compact handle and flexible internal head paddle provide support and control
  • Excellent chemical resistance, low particle and fibre generation
  • Double layered, Alpha polyester head heat-moulded (thermally-bonded) onto the handle
Embalagem: Cleanroom processed bag-within-a-bag.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904