Print…
Zaragatoas, Alpha® Large
Fornecedor: Texwipe
Alpha®
710-0552EA 614 EUR
710-0552 710-1996
Zaragatoas, Alpha® Large
Zaragatoas Zaragatoas para limpeza
Este cotonete, para amostragem de limpeza e validação, apresenta um substrato de poliéster de filamento 100% contínuo que é moldado a quente (ligado termicamente) na alça.
  • Os rebordos expostos são selados para reduzir a libertação de fibras e eliminar a necessidade de adesivos contaminantes
  • Inclui uma cabeça regular numa pega rígida
  • Poliéster suave e não-abrasivo, tornando a zaragatoa ideal para superfícies delicadas
Embalagem: Processadas em salas limpas. Embalagem em saco duplo.
Atenção: * O (s) produto (s) nesta página não se enquadra no âmbito da Diretiva da UE 2019/904