Print…
VWR® Thermoplate, Placas para protecção de superfícies
Fornecedor: VWR
115-0097EA 149 EUR
VWRI115-0097
VWR® Thermoplate, Placas para protecção de superfícies
These plates made from ceramic glass protect high quality surfaces from high temperature containers such as crucibles, evaporating dishes, glass containers.
  • Termicamente resistentes entre −235,5 e +648,8 °C
  • Com superfície repelente de sujidade, fácil de limpar
  • Baixa dilatação térmica, resistentes a choques térmicos
  • Protecção fiável contra artigos ultracongelados
  • Os pés nas extremidades das placas evitam o contacto directo com as superfícies a proteger