Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (18)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Suportes para balões"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/68/18709568.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"11"
Ordenar por:
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   Fabricadas em cortiça natural
Fornecedor:  VWR Collection
Descrição:   O apoio ideal para balões de fundo redondo e outros recipientes de vidro de fundo redondo. De aglomerado de cortiça, natural.
Fornecedor:  Saint-Gobain
Descrição:   Podem ser usados para proporcionar um suporte estável para balões de fundo redondo e para outros recipientes com bases curvas. Reversíveis. Antiderrap...
Código de Artigo: (IKAA4448400)
Fornecedor:  IKA
Descrição:   This flask carrier with handle is constructed from anodised aluminium.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (AZLOTWR038)
Fornecedor:  Scilabware
Descrição:   This stand is suitable for most round bottomed flasks.
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (214-0195)
Fornecedor:  USBECK LABORGERÄTE KG
Descrição:   Suportes para frascos, Cortiça, Para: 500 - 1000 ml, Ø ext.: 140 mm, Ø int. fundo: 90 mm, Altura: 30 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Código de Artigo: (214-1920)
Fornecedor:  KARTELL
Descrição:   Proporcionam suporte seguro e antiderrapante para balões de fundo redondo e para quaisquer outros recipientes com bases convexas, de qualquer altura. ...
UOM:  1 * 1 unid.
Fornecedor:  Bel-Art
Descrição:   Anel de chumbo com revestimento de vinil vermelho e 4 fixadores de aço inoxidável. Mantêm os copos e os balões firmes numa posição fixa. Ideais...
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 8  de 11
  1  2  Próxima