Print…
Procurou por: Palhetas criogénicas
6  resultados encontrados
SearchResultCount:"6"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Código de Artigo: (211-0229)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PVC. Protege os canudos para criotubos durante o manuseamento e o armazenamento.
UOM: 1 * 100 unid.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Palheta criogénica, Nalgene® CryoCane™, Canudos para criotubos, Alumínio, Para: 6 Tubos de 1,0; 1,2; 1,5; 2,0 e 5,0 ml, Comp.: 300 mm
Código de Artigo: (479-6858)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: PE sleeves for storage in liquid nitrogen and to provide extra safety when freezing hazardous samples.
UOM: 1 * 15 unid.
Código de Artigo: (479-3260)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: A manga envolve os suportes de alumínio com criotubos de modo a protegê-los durante o manuseamento e o armazenamento. De PVC.
UOM: 1 * 100 unid.
Código de Artigo: (479-0021)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Descrição: Suportes para armazenamento de alumínio para seis criotubos de 1,2 ou 1,8 ml; quatro criotubos de 3,6 ml ou três criotubos de 4,5 ml.
UOM: 1 * 50 unid.
Código de Artigo: (SIMPT313)
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Palheta criogénica, Suportes para armazenamento de tubos Cryovial®, Alumínio, Para: Até cinco vials de 1,2 ou 2 ml, Comp.: 290 mm
UOM: 1 * 12 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6 of 6
no targeter for Bottom