Print…
Rolhas cónicas Versilic®
Fornecedor: Saint-Gobain
217-0167EA 30.3 EUR
217-0167 217-0166 217-0165 VERN263070 217-0163 217-0162 217-0161 217-0160 VERN263065 217-0159 217-0169 217-0158 217-0168 217-0170
Rolhas cónicas Versilic®
Rolhas Rolhas de silicone
These silicone stoppers are non toxic.
  • Biologicamente neutras, boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes a temperaturas de −60 a +200 °C (até +220 °C por períodos curtos)
  • Resistentes ao desgaste, ao ozono e a esterilizações repetidas
Adequadas para uso com produtos alimentares de acordo com as normas da FDA e BgVV.
Certificações: DIN 12781