Print…
Rolhas, de borracha, cónicas, pré-perfuradas
Fornecedor: Saint-Gobain
217-0876EA 106 EUR
217-0876 217-0143 VERN203241 217-0138 217-0148 217-0144
Rolhas, de borracha, cónicas, pré-perfuradas
Rolhas Rolhas de borracha
De borracha natural, cinzenta-azulada.
  • Resistentes a todos os produtos químicos comuns de laboratório
  • Constituem um vedante perfeito, com uma aderência excecional
  • Com orifícios pré-perfurados
  • Resistentes a temperaturas de -5 a +70 °C (120 °C em calor húmido)
Extremamente elásticas, para vedação e aderência perfeitas.
Certificações: Em conformidade com a norma DIN 12871