Print…
Rolhas, de borracha, com extremidade reversível
Fornecedor: Saint-Gobain
217-0183EA 23 EUR
217-0183 217-0185 391-2258 217-0182 217-0184 391-2257 217-0186 391-2259
Rolhas, de borracha, com extremidade reversível
Rolhas Rolhas de borracha
As rolhas garantem uma absoluta impermeabilidade, mesmo quando as extremidades dos tubos a vedar, ou dos recipientes de vidro, metal ou plástico, são imperfeitas. Podem ser perfuradas e voltadas a selar após a amostragem, mesmo após várias utilizações.
  • Excepcional vedação e protecção
  • Perfuráveis
  • Económicas