Print…
Rolhas, de silicone, cónicas, HelixMark®
Fornecedor: Freudenberg Medical Europe
HelixMark™
217-0665EA 2130 EUR
217-0665 217-0664 217-0662 217-0657 217-0661 217-0660 217-0654 217-0659 217-0666 217-0656 217-0667 217-0658 217-0663 217-0655
Rolhas, de silicone, cónicas, HelixMark®
Rolhas Rolhas de silicone
De silicone, tratadas com platina, translúcidas. Qualidade farmacêutica. Fabricadas sem catalizador de peróxido. Para vedação segura e fiável de tubos, vials e frascos de vidro.
  • Fabricadas de acordo com as BPF, numa fábrica aprovada pela FDA para fabrico de produtos médicos
  • Em conformidade com os requisitos de biocompatibilidade USP Classe VI
  • A certificação do material e a rastreabilidade do lote vêm indicadas em cada embalagem
Manufactured according to GMP in a production facility registered by the FDA for the manufacture of medical products.
Certificações: ISO 13485
Fornecimento: Material certification and lot traceability included in every box.