Print…
Procurou por: Rolhas
103  resultados encontrados
SearchResultCount:"103"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Rolha para tubos de ensaio Ø 12 a 16 mm, polietileno, com linguetas.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These stoppers are made of cellulose and are used for microbiological samples and tissue cultures in test tubes or Erlenmeyer flasks.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De cortiça natural, qualidade A1.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: These plugs are made of bonded dense weave cellulose acetate which provides an excellent barrier to mite infestation. They are precision manufactured ...
Código de Artigo: (217-0895)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Stopper, cork
UOM: 1 * 20 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Borosilicate 3.3 glass.
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Rolha para juntas com esmerilado padrão, de PTFE, VWR®, IN: 19/26, Altura: 38 mm
Código de Artigo: (462-0585)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Drain stoppers, VWR®
UOM: 1 * 5 unid.
Fornecedor: Saint-Gobain
Descrição: Estas rolhas são feitas de silicone translúcido. O as rolhas garantem uma absoluta impermeabilidade, mesmo quando as extremidades dos tubos, ou dos re...
Fornecedor: Saint-Gobain
Descrição: Rolha, de borracha, branco, Ø do fundo: 23,7 mm
Fornecedor: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
Descrição: These standard taper hollow stoppers are made from borosilicate glass 3.3 and have a hexagonal head.
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Made of thermoplastic elastomer these disposable closures produce a firm, leak-resistant seal for glass and plastic tubes. They will protect samples f...
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: HDPE. Fit tubes of 15 ml capacity and 17 mm Ø.
Fornecedor: Freudenberg Medical Europe GmbH
Descrição: HelixMark silicone stoppers enable reliable sealing of glass tubes, vials and flasks. The stoppers are suitable for all commonly used diameters and si...
Promoção
Fornecedor: Saint-Gobain
Descrição: These slightly conical translucent stoppers are made from silicone.
Promoção
Fornecedor: Simport Scientific
Descrição: Tampas perfeitas para tubos de reagente, amostras e cultura, de vidro e plástico LDPE.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 103
no targeter for Bottom