Gostaria de reiniciar sessão?
  • Categoria do Produto
  • Criteria
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Varetas/tubos de vidro"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/93/69/18989369.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"7"
Ordenar por:
Código de Artigo: (SCOR1028427)
Fornecedor:  SCHOTT ROHRGLAS
Descrição:   Glass tubing
UOM:  1 * 12 kg
Código de Artigo: (HECH42830002)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Glass tubings, DURAN® Borosilicate glass
UOM:  1 * 1 kg
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Glass rods, AR®-glass
Fornecedor:  Kavalier
Descrição:   Glass tubing
Código de Artigo: (KAVA271070000)
Fornecedor:  Kavalier
Descrição:   Glass rods
UOM:  1 * 121 unid.
Código de Artigo: (201-0539)
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Glass tubings
UOM:  1 * 50 unid.
Fornecedor:  GLASS PRECISION ENGINEERING
Descrição:   Precision glass tubings
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 7  de 7