Print…
Fitas indicadoras de esterilização
Fornecedor: Südpack Medical
489-0046EA 26.1 EUR
489-0046
Fitas indicadoras de esterilização
Indicadores de esterilização
Tapes indicators by dry heat sterilisation.
A fita altera de branco para preto após 3,5 minutes a 134 °C.
Fita de esterilização a calor seco; altera de verde para diferentes tonalidades de castanho após um período a uma temperatura entre 155 e 180 °C.