Print…
Procurou por: Indicadores de esterilização
56  resultados encontrados
SearchResultCount:"56"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: Os bio-indicadores Sterikon® plus podem ser usados para testar a funcionalidade de autoclaves (15 minutos a 121 °C). Também podem ser usados para veri...
Fornecedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrição: Biological indicators for validating the sterilisation using steam (autoclaves), VHP (isolators), dry heat and irradiation processes.
Fornecedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrição: Biological indicators for validating the sterilisation using VHP in isolators.
Fornecedor: MICRONOVA
Descrição: Saturated crepe paper/synthetic poly isoprene adhesive in plastic core. It is a proven method of positively confirming a completed sterilisation cycle...
Maior segurança para a saúde e ambiente
Fornecedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrição: Biological indicators for validating sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornecedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrição: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornecedor: LIOFILCHEM S.R.L.
Descrição: Biological indicators for validating the sterilisation using steam sterilisation (autoclaves).
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: An exposure monitor that securely seals packs, and provides a visual assurance that the package has been exposed to the steam sterilisation process.
Código de Artigo: (804-0226)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: This chemical indicator tape is designed for use as packaging tape and for the immediate identification of items exposed to dry heat processing.
UOM: 1 * 1 Rolo
Código de Artigo: (BRND61750)
Fornecedor: Brand
Descrição: This self-adhesive crepe indicator tape turns from white to brown upon autoclaving.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (489-0109)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: Indicator tapes are Class 1 process indicators used for exposure monitoring. They provide assurance to the operator handling the processed items that ...
UOM: 1 * 1 Rolo
Código de Artigo: (481-0844)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: This steam chemical indicator offers a distinct off-white to dark brown/black color change when exposed to steam sterilization.
UOM: 1 * 240 unid.
Código de Artigo: (481-0842)
Fornecedor: 3M MEDICAL
Descrição: Integrating indicator for use in determining whether the process conditions necessary for sterilisation were met inside each pack. Can be used in all ...
UOM: 1 * 500 unid.
Código de Artigo: (817-0302)
Fornecedor: Texwipe
Descrição: Indicador de esterilização, TX522A, Cleanroom labels, autoclavable, Comp.: 50 mm, Largura: 50 mm
UOM: 1 * 1 Rolo
Código de Artigo: (489-1310)
Fornecedor: KARTELL
Descrição: Fita adesiva.
UOM: 1 * 1 Rolo
Código de Artigo: (489-1410)
Fornecedor: KARTELL
Descrição: Fita adesiva.
UOM: 1 * 1 Rolo
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 56
no targeter for Bottom