Print…
Colher para pós, micro
Fornecedor: RSG Solingen
231-0099EA 13.9 EUR
231-0099
Colher para pós, micro
Colheres
De aço inoxidável 18/10, antimagnética. Com pega hexagonal para um manuseamento mais fácil.
  • Muito boa resistência térmica, autoclavável
  • Boa resistência química
  • Limpeza fácil e rápida