Print…
Óculos de protecção, BL13
Fornecedor: Bollé Safety
111-0978EA 4.6 EUR
BOLEBL10CI
Óculos de protecção, BL13
Single lens safety glasses offering a panoramic field of vision. The frame is manufactured from nylon.
  • Haste ajustável em comprimento
  • Protecções laterais integradas
Peso: 30 g
Certificações: EN 166, EN 170