Gostaria de reiniciar sessão?
Nova Sede a partir de 24/04! - Rua da Indústria nº6, Alfragide
  • Criteria
    • Em stock (5)
  • Fornecedor
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Pesquisar nos Resultados
Procurou por: "Frascos para amostras"
https://pt.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/57/18709657.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"6"
Ordenar por:
Fornecedor:  Duran Group GmbH
Descrição:   Jars for specimen, DURAN® borosilicate glass, with ground joint. Low profile.
Fornecedor:  Duran Group GmbH
Descrição:   Jarro de amostras, DURAN® Vidro borossilicato, Cap.: 300 ml, Altura: 160 mm, Ø ext.: 65 mm
Fornecedor:  Duran Group GmbH
Descrição:   Cilindro com tampa com pega, DURAN® Vidro borossilicato, Cap.: 500 ml, Altura: 100 mm, Ø ext.: 100 mm
Código de Artigo: (SCOT242042409)
Fornecedor:  Duran Group GmbH
Descrição:   Organ storage jars, DURAN® Vidro borossilicato, Cap.: 75 ml, Altura: 75 mm, Ø ext.: 54 mm
UOM:  1 * 10 unid.
Fornecedor:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Descrição:   Jars, made of glass or stainless steel, with base, without lids.
Código de Artigo: (216-3351)
Fornecedor:  Kavalier
Descrição:   Specimen jars with ground-on knobbed lid, Vidro, Altura: 85 mm, Ø ext.: 85 mm
UOM:  1 * 1 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto está identificado como restrito e só pode ser comprado por contas de envio aprovadas. Se precisar de ajuda, contacte a VWR através do e-mail info@pt.vwr.com
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 6  de 6