Print…
Conjunto de micro espátulas para pó
Fornecedor: RSG Solingen
231-0196EA 19.1 EUR
231-0196
Conjunto de micro espátulas para pó
Espátulas
Lâmina de aço inoxidável 18/10, com pega em plástico preto.
  • Conjunto de quatro peças, cada um com espátulas para pó de 3, 4, 5 e 6 mm
  • A lâmina apresenta uma excelente resistência química e térmica
  • Lâminas semicirculares e em ângulo