Print…
Espátulas duplas
Fornecedor: Bochem
231-0038EA 17.1 EUR
231-0038 231-0039 231-1039 231-1038 231-1037 231-1036 231-1035 231-1034 231-0043 231-1033 231-0041 231-1032 231-0042 231-0040
Espátulas duplas
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, antimagnética. Espátula multiusos para um vasto leque de utilizações.
  • Com pega cilíndrica, uma extremidade plana e outra arredondada
  • Forma recta
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química