Print…
Espátula Drigalski
Fornecedor: RSG Solingen
231-0652EA 21.6 EUR
231-0652 231-1085 231-2185
Espátula Drigalski
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, anti-magnética.
  • Para aplicações bacteriológicas
  • Também podem ser utilizadas como agitador
  • Para a difusão uniforme ou melhor distribuição do meio