Print…
Conjunto de química
Fornecedor: RSG Solingen
231-2177EA 32.7 EUR
231-2177
Conjunto de química
Espátulas
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. Useful combination of instruments used daily in the laboratory and in production.
Combinação útil de instrumentos utilizados diariamente no laboratório e em produção.
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química
  • Fornecido num estojo prático, em imitação de pele
cada conjunto inclui uma microespátula dupla de 130×4 mm, uma espátula para pó de 150×9 mm, uma tesoura de laboratório (bicos fino e rombo, 130 mm de comprimento), bem como uma pinça (direita, fina, 130 mm de comprimento).