Print…
Conjunto de espátulas
Fornecedor: RSG Solingen
231-2176EA 37.6 EUR
231-2176
Conjunto de espátulas
Espátulas
De aço inoxidável 18/10. Combinação útil de espátulas duplas, espátulas colher e pinças. Utilização universal em laboratórios e na indústria.
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química
  • Fornecido num estojo prático, em imitação de pele
cada conjunto inclui uma espátula colher de 150×5 e 150×7 mm, uma espátula dupla de 150×9 mm, uma microespátula dupla de 150×4 mm, uma espátula para pó de 150×9 mm, uma microespátula para pó de 150×4 mm, bem como uma pinça (recta, romba, 145 mm de comprimento).