Print…
Espátula colher
Fornecedor: Haldenwanger
231-1348EA 61.7 EUR
231-1348 231-1346 231-1344 231-1342
Espátula colher
Espátulas
De porcelana branca vidrada.
  • Forma ampla
  • Excelente resistência química
  • Resistente ao calor até 1000 °C
  • Concebida para manuseamento intensivo