Print…
Espátulas, descartáveis
Fornecedor: VWR, part of Avantor
VWR®
231-0103EA 44.5 EUR
231-0103 231-0416 231-0106 231-0104 231-0593 231-0369 231-0105
Espátulas, descartáveis
Espátulas
De PP. Espátulas multiusos, robustas e económicas para colheita, transferência e processamento de amostras de substâncias químicas e biológicas.
  • Resistentes a ácidos diluídos e alcalis
  • Contaminação cruzada reduzida
  • Autoclaváveis
A forma inovadora da espátula permite utilizá-la como espátula, colher, concha, vareta misturadora ou raspador. Ideais para recuperar amostras congeladas em azoto líquido. As espátulas descartáveis macro são 50% maiores que as espátulas descartáveis normais. A haste comprida facilita a recolha de material em recipientes maiores. De acordo com os regulamentos da FDA sobre aplicações que envolvam o contacto com alimentos.
Certificações: De acordo com a FDA para aplicações que envolvam contato com alimentos.