Print…
Procurou por: Espátulas
213  resultados encontrados
SearchResultCount:"213"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: De PP. Espátulas multiusos, robustas e económicas para colheita, transferência e processamento de amostras de substâncias químicas e biológicas.
Código de Artigo: (231-0492)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: PS, branco. Espátula com manipulo longo e ergonómico e lâmina pontiaguda pode perfurar facilmente papel e sacos e plástico.
UOM: 1 * 100 unid.
Certificados
Fornecedor: BÜRKLE
Descrição: PS, brancas. Espátulas descartáveis ideais para amostras de pós, grânulos e pastas.
Fornecedor: RSG
Descrição: De aço inoxidável 18/10, antimagnética. Espátula multiusos para um vasto leque de utilizações.
Fornecedor: RSG
Descrição: De aço inoxidável 18/10, antimagnético.
Código de Artigo: (231-2176)
Fornecedor: RSG
Descrição: De aço inoxidável 18/10. Combinação útil de espátulas duplas, espátulas colher e pinças. Utilização universal em laboratórios e na indústria.
UOM: 1 * 1 SET
Fornecedor: RSG
Descrição: Double-ended, narrow spatulas made from stainless steel. Available flexible or non flexibe.
Fornecedor: RSG
Descrição: Stainless steel blade, wooden handle.
Fornecedor: RSG
Descrição: De aço inoxidável 18/10, antimagnético. Espátulas multiusos com pega redonda, uma extremidade plana e outra arredondada.
Fornecedor: RSG
Descrição: Rigid micro double spatulas made of stainless steel.
Fornecedor: RSG
Descrição: Stainless steel, 18/10. Micro spatulas with black plastic handle.
Fornecedor: RSG
Descrição: De aço inoxidável 18/10, antimagnética.
Fornecedor: RSG
Descrição: Espátula, Aço inoxidável 18/10, Não estéril, Comp.: 200 mm
Fornecedor: RSG
Descrição: Section lifters with flexible blade and handle made of stainless steel.
Fornecedor: RSG
Descrição: Blade made of stainless steel, wooden handle.
Fornecedor: RSG
Descrição: Micro double spatulas with one conical end, 7 mm wide. Made of stainless steel.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 213
no targeter for Bottom