Print…
Lamelas de cobertura para microarrays, LifterSlips™
Fornecedor: Thermo Scientific
737-0015EA 0 EUR
MENZK822X25I24816
Lamelas de cobertura para microarrays, LifterSlips™
LifterSlips são feitas de vidro de espessura que foi especialmente estirado de modo a garantir uma lisura e uma qualidade da superfície superiores.
Increased rigidity reduces variation in hybridisation fluid volume.