Print…
Procurou por: Lâminas e lamelas
164  resultados encontrados
SearchResultCount:"164"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Merck
Descrição: ISOSLIDE® control slides are designed for use with new as well as existing products.
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Spirochetes TISSUE-TROL™ Control Slides from rabbit testicle tissue containing spirochetes (Treponema pallidum), TISSUE-TROL™
Código de Artigo: (S2645-25EA-H)
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Suitable for use with Sigma Silver Stain, Modified Steiner-Steiner, Procedure No. HT101, and other silver impregnation techniques.
UOM: 1 * 25 unid.
Código de Artigo: (1.02755.0001)
Fornecedor: Merck
Descrição: Histology slides are essential in the support of formal quality assurance programs to monitor staining performance in pathology laboratories.
UOM: 1 * 1 unid.
Código de Artigo: (TTR014-25EA)
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Histology slides with paraffin embedded section of human skin containing melanin.
UOM: 1 * 25 unid.
Código de Artigo: (TTR004-25EA)
Fornecedor: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Descrição: Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Candida albicans.
UOM: 1 * 25 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Colour frosted microscopy slide, Bevelled edges, 45°, VWR®, branco
Promoção
Código de Artigo: (631-1238)
Fornecedor: KLINIPATH
Descrição: These silane adhesive slides are specially designed for thermal transfer printers.
UOM: 1 * 2.500 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Microscopy slides are designed with colour-frosted ends for H&E stain on frozen sections in histopathology examination.
Código de Artigo: (720-2928)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Prepared slides for zoology i.e. vertebrates and mammals including.
UOM: 1 * 1 KIT
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Lâmina de microscópio, VWR®, Edges: Cortados, Dimensões (C×L): 76×26 mm, Espessura: 1,0 mm
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Estas lâminas de microscópio são fornecidos com um revestimento ligeiramente opaco de cores diferentes.
Código de Artigo: (631-1162)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Silane (aminoalkylsilane) coating provide permanent adhesion, which can bind tissue sections to glass slides with a sticky surface.
UOM: 1 * 2.500 unid.
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Microscope slides recommended for haematoxylin and eosin (H&E) stain, immunohistochemistry (IHC) and hybridisation on frozen sections in histopatholog...
Promoção
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Superfrost Plus slides are specially treated for frozen tissue sections.
Código de Artigo: (10228-0050)
Fornecedor: VWR Collection
Descrição: Slides for use with VWR® automated cell counters.
UOM: 1 * 50 unid.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 164
no targeter for Bottom