Print…
Procurou por: Sinalética
92  resultados encontrados
SearchResultCount:"92"
Sort Results
Visualização em Lista Easy View (new)
Classifique os resultados da pesquisa
Fornecedor: Brady
Descrição: All signs comply with current European legislation.
Fornecedor: Brady
Descrição: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Fornecedor: Brady
Descrição: Sinalética, Fire fighting, glow-in-the-dark, photoluminescent, Poliéster, 150×150 mm
Fornecedor: Brady
Descrição: Safety signs for the purposes of accident prevention, health hazard information.
Fornecedor: Brady
Descrição: Bradylink™ chains are suitable for use with the posts and connection hooks.
Código de Artigo: (BRDY826916)
Fornecedor: Brady
Descrição: Warning- laser beam.
UOM: 1 * 1 unid.
Fornecedor: Brady
Descrição: Fire safety pictograms for facility identification.
Novo produto
Fornecedor: Brady
Descrição: Exit and egress marking for facility identification.
Novo produto
Fornecedor: Brady
Descrição: Mantory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram.These signs display a message or action that must be carried out ...
Fornecedor: Brady
Descrição: Standard mandatory signs have always a blue circular backround which contains a white pictogram. These signs display a message or action that must be ...
Fornecedor: Brady
Descrição: These PP signs are designed for identification of hazardous substances.
Fornecedor: Brady
Descrição: A comprehensive range of Emergency Escape and First Aid signs which help comply with current legislation.
Fornecedor: Brady
Descrição: Warning signs must have a black pictogram on a yellow triangle with a black border. Hazard signs must be displayed to warn people to be careful or to ...
Fornecedor: Brady
Descrição: When working in a loud production environment, ear protection is necessary to reduce noise exposure. But can employees still hear the fire alarm?
Fornecedor: Brady
Descrição: White with dark symbols.
Fornecedor: Brady
Descrição: These are designed to clearly identify escape routes and emergency exits.
Preço sob consulta
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call ainda é exibida e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
O stock para este item é limitado. Por favor, certifique-se de que efetuou o seu login para visualizar o stock disponível. Se a call está visível e precisar de ajuda, por favor, ligue para 213 600 770
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão
Este produto é sujeito a regulamentação especifica.
Em caso de encomenda, será contactado a solicitar documentação complementar necessária e/ou obrigatória (licença, autorização ou declaração de uso final) para a continuidade do pedido. Agradecemos a vossa compreensão.
Este produto está bloqueado. Para obter mais informações, contacte a VWR através do número 213 600 770.
O produto pretendido já não se encontra disponível. O produto indicado é um substituto.
Este produto encontra-se em rutura de stock. Poderá encontrar alternativas pesquisando pelo código de artigo indicado acima. Se precisar de ajuda, por favor contacte a VWR através do 213 600 770.
1 - 16 of 92
no targeter for Bottom